Learn More
Tocris Bioscience™ Ryuvidine
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18045372
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18045372 10 mg 10mg
18073972 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18045372 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 2609/10
SETD8 inhibitor; also CDK4 inhibitor
Inhibitor of SETD8 protein lysine methyltransferase (PKMT) (IC50 = 0.5 μM); suppresses H4K20 monomethylation in vitro. Also inhibits cyclin-dependent kinase (CDK) 4 (IC50 = 6.0 μM at CDK4/cyclin D1). Induces S phase accumulation in HEK293T cells. Cytotoxic against a range of human cancer cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 265312-55-8
Formula molecolare C15H12N2O2S
Specifica
Materiale o nome chimico Ryuvidine
Quantità 10 mg
Peso formulazione 284.33
Purezza >98%
Peso molecolare 284.333