Learn More
VACUUBRAND™ Pompa rotativa a palette RZ 2.5
Codice prodotto. 10594322 Sfoglia Tutto Vacuubrand Prodotti
Click to view available options
Modello:
RZ 2.5 Package
Tipo di spina:
CEE
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10594322
Marca: VACUUBRAND™ 20698029
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Use for a wide range of laboratory and process applications that require low ultimate vacuum at medium gas flow rate Vacuubrand™ RZ 2.5 Rotary Vane Pump are high-performance rotary vane pumps with extra compact design and low weight.
High flow rates even at vacuum levels approaching ultimate vacuum
High water vapor tolerance due to efficient gas ballast; very good ultimate vacuum even with gas ballast
Vacuum-tight at switch-off; external anti-suckback valve not needed large oil volume
Long intervals between oil changes ease of maintenance due to telescopic design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vuoto max 1.5 x 10-3 torr (without Gas Ballast), 7.5 x 10-3 torr (with Gas Ballast)
Cavalli motore 0.18 hp
Include Spina CEE
Velocità motore 1500 min.-1
Certificazione/Conformità CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, IEC 61010-1:2010, TUV, UL 61010A 61010-1:2012
Requisiti elettrici 230 V, 50/60 Hz
Dimensioni (L x P x A) 316 x 125 x 190 mm
Modello RZ 2.5 Package
Livello di rumorosità 43 dBA
Tipo di spina CEE
Temperatura (sistema metrico) di conservazione –10 - 60 °C
Temperatura (sistema imperiale) max 104°F
Temperatura (sistema metrico) max 40°C
Temperatura min. (sistema metrico) 12°C
Portata 1.4/1.7 CFM
Frequenza 50/60 Hz
Overall Height (Metric) 190 mm
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 316 mm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 125 mm
Tipo di pompa Pompa rotativa a palette
Valori nominali armadio IP40
Resistance Properties Chemical-Resistant
Temperature (English) Min 54°F
Capacita olio 0.11 to 0.3 qt.
Applicazioni Laboratory
Oil Type Oil-Sealed
No. of Stages 2
Maximum Pressure 1.1 bar
Tensione 230 V