Learn More
Tocris Bioscience™ S 07662
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18708619
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
Codice prodotto. 18708619
Marca: Tocris Bioscience™ 5188/10
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Inverse agonist of the constitutive androstane receptor (CAR)
S 07662 is an inverse agonist of the constitutive androstane receptor (CAR). Inhibits CAR activity via recruitment of nuclear receptor co-repressor (NCoR). Suppresses CITCO -induced CYP2B6 gene expression in human primary hepatocytes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Purezza >98%
Quantità 10 mg
Product Type S 07662
Peso molecolare 300.38
Inibitori S 07662
For Research Use Only