Learn More
(S)-(-)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine, ChiPros 99+%, ee 98%
Codice prodotto. 11303007
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11303007
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16322.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 41851-59-6 | C9H13NO | 151.209 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 41851-59-6
Formula molecolare C9H13NO
Molecular Weight (g/mol) 151.209
Numero MDL MFCD00671660
InChI Key JTDGKQNNPKXKII-ZETCQYMHSA-N
Sinonimo s---1-4-methoxyphenyl ethylamine, s-1-4-methoxyphenyl ethanamine, s-1-4-methoxyphenyl ethylamine, s-1-4-methoxy-phenyl-ethylamine, 1s-1-4-methoxyphenyl ethanamine, s--1-4-methoxyphenyl ethylamine, s-p-1-4-methoxyphenyl ethylamine, s-1-4-methoxyphenyl ethan-1-amine, 1s-1-4-methoxyphenyl ethan-1-amine
PubChem CID 793467
IUPAC Name (1S)-1-(4-methoxyphenyl)ethanamine
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)OC)N
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
Punto di fusione <-20°C
Densità 1.02
Punti di ebollizione 65°C (0.38 mmHg)
Note percentuale saggio ee 98%
Indice di rifrazione 1.533
Quantità 5 g
Numero UN UN2735
Beilstein 3196456
Sensibilità Air Sensitive
Optical Rotation −34° (Neat)
Peso formulazione 151.21
Percent Purity ≥99%