Learn More
(S)-(-)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine, ChiPros 98%, ee 99+%
Codice prodotto. 11309105
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11309105
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16329.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 27298-98-2 | C9H13N | 135.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27298-98-2
Formula molecolare C9H13N
Molecular Weight (g/mol) 135.21
Numero MDL MFCD00145246
InChI Key UZDDXUMOXKDXNE-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo s-1-p-tolyl ethanamine, s---1-p-tolyl ethylamine, s---4-1-aminoethyl toluene, s-1-p-tolyl ethylamine, 1s-1-4-methylphenyl ethan-1-amine, 1s-1-p-tolyl ethanamine, 1s-1-4-methylphenyl ethanamine, s-1-p-tolylethanamine, 1-4-methylphenyl ethanamine #, s-1-4-methylphenyl ethylamine
PubChem CID 7015759
SMILES CC(N)C1=CC=C(C)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine
Punto di fusione <-20°C
Densità 0.94
Punti di ebollizione 204°C
Punto d'infiammabilità 82°C (179°F)
Note percentuale saggio ee ≥99%
Indice di rifrazione 1.5215
Quantità 1 g
Numero UN UN2735
Beilstein 2422644
Sensibilità Air Sensitive
IUPAC Name 1-(4-methylphenyl)ethan-1-amine
Peso formulazione 135.21
Percent Purity 98%