Learn More
(S)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypyrrolidine, 99%, ee 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11328856
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11328856
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19497.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101385-90-4
Formula molecolare C11H15NO
Molecular Weight (g/mol) 177.247
Numero MDL MFCD00075485
InChI Key YQMXOIAIYXXXEE-NSHDSACASA-N
Sinonimo s-1-benzylpyrrolidin-3-ol, s-1-benzyl-3-pyrrolidinol, s-1-benzyl-3-hydroxypyrrolidine, 3s-1-benzylpyrrolidin-3-ol, s-3-hydroxy-1-benzylpyrrolidine, s-1-benzyl-pyrrolidin-3-ol, s---1-benzyl-3-pyrrolidinol, s-1-n-benzyl-3-hydroxypyrrolidine, s-bhp, s-n-benzyl-3-hydroxypyrrolidine
PubChem CID 2733875
IUPAC Name (3S)-1-benzylpyrrolidin-3-ol
SMILES C1CN(CC1O)CC2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-1-Benzyl-3-hydroxypyrrolidine
Densità 1.07
Punti di ebollizione 116°C (0.9 mmHg)
Punto d'infiammabilità 148°C (298°F)
Note percentuale saggio ee 99%
Indice di rifrazione 1.548
Quantità 1 g
Beilstein 4982831
Optical Rotation −3.7° (c=5 in Methanol)
Peso formulazione 177.25
Percent Purity 99%