Learn More
(S)-1-Cyclopropylethylamine, ChiPros™, 98%, ee 98+%
Codice prodotto. 11491740
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11491740
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27499.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 195604-39-8 | C5H11N | 85.15 g/mol
(S)-1-Cyclopropylethylamine acts as a chiral and organic building block in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(S)-1-Cyclopropylethylamine acts as a chiral and organic building block in organic synthesis.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Air sensitive. Incompatible with acids and strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 195604-39-8
Formula molecolare C5H11N
Molecular Weight (g/mol) 85.15
Numero MDL MFCD08064289
InChI Key IXCXVGWKYIDNOS-BYPYZUCNSA-N
PubChem CID 7363995
IUPAC Name (1S)-1-cyclopropylethanamine
SMILES CC(C1CC1)N
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-1-Cyclopropylethylamine
Punto di fusione -68°C
Densità 0.799
Punti di ebollizione 95°C
Punto d'infiammabilità 3°C (37°F)
Note percentuale saggio ee ≥98%
Quantità 1 g
Numero UN UN2733
Sensibilità Air Sensitive
Sinonimo s-1-cyclopropylethylamine, s-1-cyclopropylethanamine, 1s-1-cyclopropylethanamine, 1s-1-cyclopropylethan-1-amine, 1 s-1-cyclopropylethanamine, n-s-1-cyclopropyl-ethyl-amine, s-1-cyclopropylethylamine, chipros, cyclopropanemethanamine,a-methyl-, as, s-1-cyclopropylethylamine, chipros, ee 98+%, s-1-cyclopropylethylamine, chipros r , produced by basf
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 85.15
Percent Purity 98%