Learn More
(S)-1-Ferrocenylethanol, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11315505
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11315505
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19683.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33136-66-2
Formula molecolare C12H14FeO
Molecular Weight (g/mol) 230.09
Numero MDL MFCD01074672
IUPAC Name (S)-1-Ferrocenylethanol
SMILES [Fe].c1cccc1.C[C@H](O)c1cccc1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-1-Ferrocenylethanol
Punto di fusione 77°C to 79°C
Quantità 250 mg
Peso formulazione 230.09
Percent Purity 99%