Learn More
(S)-1-Phenyl-1,3-propanediol, 98%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (S)-1-Phenyl-1, 3-propanediol |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 62.0°C to 66.0°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 97.5% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 250 mg |
| Condizione di rotazione specifica | −54.50° (22°C c=1,1,2-dichloroethane) |
| Vedi altri risultati |