Learn More
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, 97%
Codice prodotto. 11446716
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. Quantità unitSize
11446716 1 g 1g
11456716 5 g 5g
2 options
Codice prodotto. 11446716
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23872.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 76189-56-5 | C44H32P2 | 622.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76189-56-5
Formula molecolare C44H32P2
Molecular Weight (g/mol) 622.69
Numero MDL MFCD00010805
InChI Key MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 634876
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Punto di fusione 239°C to 241°C
Quantità 1 g
Beilstein 5321444
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,1223
Optical Rotation −230° (c=0.3 in Toluene)
IUPAC Name [1-(2-diphenylphosphanylnaphthalen-1-yl)naphthalen-2-yl]-diphenylphosphane
Peso formulazione 622.69
Percent Purity 97%