Learn More
(S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione, 90%
Codice prodotto. 10145460 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10145460
Marca: Thermo Scientific Acros 296470010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 17553-86-5 | C10H12O2 | 164.2 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17553-86-5
Formula molecolare C10H12O2
Molecular Weight (g/mol) 164.2
Numero MDL MFCD00012272
InChI Key FNYAZSZTENLTRT-JTQLQIEISA-N
Sinonimo 7as-7a-methyl-2,3,6,7-tetrahydroindene-1,5-dione, s-+-2,3,7,7a-tetrahydro-7a-methyl-1h-indene-1,5 6h-dione, 1h-indene-1,5 6h-dione, 2,3,7,7a-tetrahydro-7a-methyl-, 7as, hajos dione, s-hajos dione, s-hajos ketone, s-hajos-wiechert ketone, +-hajos-parrish ketone, +-hajos-parrish diketone, 7as-7a-methyl-2,3,7,7a-tetrahydro-1h-indene-1,5 6h-dione
PubChem CID 736943
IUPAC Name (7aS)-7a-methyl-2,3,6,7-tetrahydroindene-1,5-dione
SMILES CC12CCC(=O)C=C1CCC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 55.0°C to 64.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Condizione di rotazione specifica +331° (20°C c=1,toluene)
Rotazione specifica + 331.00
Peso formulazione 164.2
Percent Purity 90%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(+)-2,3,7,7a-Tetrahydro-7a-methyl-1H-indene-1,5(6H)-dione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.