Learn More
(S)-(+)-2-Aminobutane, 98%
Codice prodotto. 11392417
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 11392417
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L10069.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 513-49-5 | C4H11N | 73.139 g/mol
It is an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is an active pharmaceutical intermediate.
Solubility
Fully miscible in water.
Notes
Store at room temperature. Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 513-49-5
Formula molecolare C4H11N
Molecular Weight (g/mol) 73.139
Numero MDL MFCD00064417
InChI Key BHRZNVHARXXAHW-BYPYZUCNSA-N
Sinonimo s-+-2-aminobutane, s-+-sec-butylamine, 2s-butan-2-amine, 2-butanamine, 2s, s-2-butylamine, s-sec-butylamine, +-2-butylamine, unii-z192xwh21o, 2-butanamine, s
PubChem CID 6713753
IUPAC Name (2S)-butan-2-amine
SMILES CCC(C)N
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-2-Aminobutane
Densità 0.722
pH 12.5
Punti di ebollizione 63°C
Punto d'infiammabilità −19°C (−2°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.393
Quantità 250 mg
Numero UN UN2733
Beilstein 1718760
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,1544
Informazioni di solubilità Fully miscible in water.
Optical Rotation +7.5° (Neat)
Peso formulazione 73.14
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(+)-2-Aminobutane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: (S)-sec-Butylamine