Learn More
(S)-(+)-2-Aminohexane, ChiPros 99+%, ee 99+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11344206
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11344206
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19305.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
(S)-(+)-2-Aminohexane is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
Solubility
Soluble in water (17g/L at 20°C)
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents. It is sensitive to air. Store under dry inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 70492-67-0
Formula molecolare C6H15N
Molecular Weight (g/mol) 101.19
Numero MDL MFCD00671626
InChI Key WGBBUURBHXLGFM-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo s-2-aminohexane, 2s-hexan-2-amine, s-2-hexylamine, s-+-2-aminohexane, s-+-2-aminohexane, chipros, ee 99+%, s-2-hexaneamine, pubchem6750, 2s-2-hexanamine, 2-hexanamine, 2s, +-s-2-aminohexane
PubChem CID 6999846
SMILES CCCCC(C)N
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-2-Aminohexane
Punto di fusione <-20°C
Densità 0.755
Punti di ebollizione 116°C
Punto d'infiammabilità −3°C (26°F)
Note percentuale saggio ee ≥99%
Quantità 1 g
Numero UN UN2733
Beilstein 5237601
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in water (17g/L at 20°C)
IUPAC Name hexan-2-amine
Peso formulazione 101.19
Percent Purity ≥99%