Learn More
(S)-(+)-2-Aminononane, ChiPros 99+%, ee 99+%
Codice prodotto. p-7047487
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11324226
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19311.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 869278-88-6 | C9H21N | 143.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 869278-88-6
Formula molecolare C9H21N
Molecular Weight (g/mol) 143.27
Numero MDL MFCD03844738
InChI Key ALXIFCUEJWCQQL-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo 2-nonanamine, 2-aminononane, 2-nonylamine, 2-amino-nonane, acmc-20apfg, acmc-1bh6g
PubChem CID 12878166
IUPAC Name nonan-2-amine
SMILES CCCCCCCC(C)N
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-2-Aminononane
Densità 0.782
Punti di ebollizione 73°C (19 mmHg)
Punto d'infiammabilità 71°C (159°F)
Note percentuale saggio ee ≥99%
Indice di rifrazione 1.4271
Quantità 1 g
Numero UN UN2735
Sensibilità Air Sensitive
Optical Rotation +6° (Neat)
Peso formulazione 143.27
Percent Purity ≥99%