Learn More
(S)-(+)-2-Aminooctane, ChiPros™ 99+%, ee 99+%
Codice prodotto. 11364216
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11364216
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19309.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 34566-04-6 | C8H19N | 129.247 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 34566-04-6
Formula molecolare C8H19N
Molecular Weight (g/mol) 129.247
Numero MDL MFCD01091021
InChI Key HBXNJMZWGSCKPW-QMMMGPOBSA-N
Sinonimo s-2-aminooctane, s-2-octanamine, s-2-octylamine, 2-octanamine, 2s, unii-7vj4uq98e4, 2s-octan-2-amine, s-+-2-aminooctane, +-2-octylamine, +-2-aminooctane, 2-octanamine, s
PubChem CID 6999019
IUPAC Name (2S)-octan-2-amine
SMILES CCCCCCC(C)N
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-2-Aminooctane
Punto di fusione <-20°C
Punti di ebollizione 163°C to 165°C
Punto d'infiammabilità 50°C (122°F)
Note percentuale saggio ee ≥99%
Quantità 1 g
Numero UN UN2734
Beilstein 1719319
Peso formulazione 129.25
Percent Purity ≥99%