Learn More
(S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)butyric acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-7041518
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15468928
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H62426.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42918-86-5
Formula molecolare C12H15NO4
Molecular Weight (g/mol) 237.255
Numero MDL MFCD00077006
InChI Key SZQMTCSQWUYUML-JTQLQIEISA-N
Sinonimo z-abu-oh, s-2-benzyloxy carbonyl amino butanoic acid, 2s-2-benzyloxy carbonyl amino butanoic acid, z-2-abu-oh, s-2-bezyloxycarbonylamino butanoic acid, s-2-benzyloxycarbonylamino butanoic acid, butanoic acid, 2-phenylmethoxy carbonyl amino-, 2s, ambotzzaa1200, pubchem18943, s-2-cbz-amino butyricacid
PubChem CID 7349998
IUPAC Name (2S)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)butanoic acid
SMILES CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-2-(Benzyloxycarbonylamino)butyric acid
Quantità 1 g
Peso formulazione 237.25
Percent Purity 98%