Learn More
(S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine, 1M solution in toluene, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10441484 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
Codice prodotto. 10441484
Marca: Thermo Scientific Acros 369770050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 112022-81-8, 108-88-3
Formula molecolare C18H20BNO
Molecular Weight (g/mol) 277.17
Numero MDL MFCD00078439
InChI Key VMKAFJQFKBASMU-KRWDZBQOSA-N
Sinonimo s-2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-methyl oxazaborolidine, s---2-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-5,5-diphenyl-2-methyl-3,4-propano-1,3,2-oxazaborolidine, corey catalyst, s-methyl-cbs-oxazaborolidine, s-3,3-diphenyl-1-methylpyrrolidino 1,2-c-1,3,2-oxazaborole, s-me-cbs catalyst, s-methyl-cbs, s-me-cbs
PubChem CID 2734713
IUPAC Name (3aS)-1-methyl-3,3-diphenyl-3a,4,5,6-tetrahydropyrrolo[1,2-c][1,3,2]oxazaborole
SMILES [H][C@@]12CCCN1B(C)OC2(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine
Nota nome 1M solution in toluene
CAS min. % 28.34, 67.18
CAS max % 32.82, 71.66
Densità 0.9290g/mL
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 mL
Peso formulazione 277.17
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-2-Methyl-CBS-oxazaborolidine, 1M solution in toluene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.