Learn More
(S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-5-(dimethylamino)pentanoic acid, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-4391229
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 10295894
Marca: Thermo Scientific Maybridge MO08534CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 65671-54-7
Formula molecolare C12H24N2O4
Molecular Weight (g/mol) 260.334
InChI Key HBCLYVIARHJTTL-VIFPVBQESA-N
Sinonimo s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-dimethylamino pentanoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-dimethylamino pentanoic acid, s-2-boc-amino-5-dimethylamino pentanoic acid, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-dimethylami, n∼2∼-tert-butoxycarbonyl-n∼5∼,n∼5∼-dimethyl-l-ornithine, s-2-tert-butoxycarbonylamino-5-dimethylamino pentanoic acid, l-ornithine, n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl-n5,n5-dimethyl, 2s-5-dimethylamino-2-tert-butoxy carbonylamino pentanoic acid
PubChem CID 16105709
IUPAC Name (2S)-5-(dimethylamino)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCN(C)C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-5-(dimethylamino)pentanoic acid
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 260.33
Percent Purity 97%