Learn More
Branson Ultrasonics™ S-250A Model Sonifier™ Analog Cell Disrupter
Codice prodotto. 10588013
Click to view available options
Wattage:
200 W
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10588013
Marca: Branson Ultrasonics™ 159063674
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Ideal device for cell lysis, tissue disruption, and homogenization. Branson Ultrasonics™ S-250A Model Sonifier™ Analog Cell Disrupter has a maximum volume of 500mL.
  • Maximum volume of 500mL
  • Minimum volume of 1mL
  • Analog control
  • 13mm disruptor horn
  • Sound box not included and is a recommended accessory.
Specifica
Wattage 200 W
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Descrizione Analog control sonicator/cell disruptor
Include 13 mm disruptor horn
Peso (sistema metrico) 8.5 kg