Learn More
(S)-(+)-3,4,8,8a-Tetrahydro-8a-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione, 99%
Codice prodotto. 11388046
Click to view available options
Quantità:
500 mg
2 g
Dimensione della confezione:
2g
500mg
Codice prodotto. 11388046
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13334.ME
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 33878-99-8 | C11H14O2 | 178.231 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33878-99-8
Formula molecolare C11H14O2
Molecular Weight (g/mol) 178.231
Numero MDL MFCD00213797
InChI Key DNHDRUMZDHWHKG-NSHDSACASA-N
Sinonimo s-+-3,4,8,8a-tetrahydro-8a-methyl-1,6 2h,7h-naphthalenedione, 8as-8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydronaphthalene-1,6 2h,7h-dione, 8as-8a-methyl-3,4,7,8-tetrahydro-2h-naphthalene-1,6-dione, s-8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydronaphthalene-1,6 2h,7h-dione, 8as-8a-methyl-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydronaphthalene-1,6-dione, 8as-+-8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydronaphthalene-1,6 2h,7h-dione, 1,6 2h,7h-naphthalenedione, 3,4,8,8a-tetrahydro-8a-methyl-, 8as, wieland-mieschler ketone, 9-s-methyl-.delta.-5 10-octalin-1,6-dione, 8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydro-1,6 2h,7h-naphthalenedione #
PubChem CID 736069
IUPAC Name (8aS)-8a-methyl-3,4,7,8-tetrahydro-2H-naphthalene-1,6-dione
SMILES CC12CCC(=O)C=C1CCCC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-3,4,8,8a-Tetrahydro-8a-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione
Punto di fusione 48°C to 52°C
Quantità 500 mg
Beilstein 1569979
Optical Rotation +100° (c=1 in Benzene)
Peso formulazione 178.23
Percent Purity 99%