Learn More
(S)-(-)-3-Aminopyrrolidine, 99%, ee 99%
Codice prodotto. p-7047603
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11398856
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19500.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 128345-57-3 | C4H10N2 | 86.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 128345-57-3
Formula molecolare C4H10N2
Molecular Weight (g/mol) 86.14
Numero MDL MFCD00143193
InChI Key NGXSWUFDCSEIOO-UHFFFAOYNA-N
Sinonimo s-3-aminopyrrolidine, s-pyrrolidin-3-amine, 3s---3-aminopyrrolidine, 3s-pyrrolidin-3-amine, s---3-aminopyrrolidine, 3-pyrrolidinamine, 3s, 3s-3-aminopyrrolidine, pubchem5729, s-3-pyrrolidinamine, s-3 aminopyrrolidine
PubChem CID 1519351
SMILES NC1CCNC1
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-3-Aminopyrrolidine
Punti di ebollizione 159°C to 160°C
Punto d'infiammabilità 68°C (154°F)
Note percentuale saggio ee 99%
Quantità 1 g
Numero UN UN2735
Beilstein 4290648
Optical Rotation −20° (Neat)
IUPAC Name pyrrolidin-3-amine
Peso formulazione 86.14
Percent Purity 99%