Learn More
(S)-3-(Boc-amino)butyric acid, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15478577
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
Codice prodotto. 15478577
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52066.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
(S)-3-(Boc-amino)butyric acid is used for the syntheses of aza-analogues of macrosphelides, synthesis of hybrid peptides with 12/10-helix, and in the synthesis of potentially pharmaceutically active products for the treatment of auto-immune and inflammatory diseases.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Store away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 158851-30-0
Formula molecolare C9H17NO4
Molecular Weight (g/mol) 203.238
Numero MDL MFCD00270345
InChI Key PYNDHEONPQYIAN-LURJTMIESA-N
Sinonimo boc-l-beta-homoalanine, s-3-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, boc-beta-hoala-oh, boc-beta-homoala-oh, s-n-boc-3-aminobutyric acid, s-3-tert-butoxycarbonylamino butanoic acid, 3s-3-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, 3s-3-2-methylpropan-2-yl oxycarbonylamino butanoic acid, butanoic acid, 3-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 3s, boc--homoalanine
PubChem CID 5706671
IUPAC Name (3S)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoic acid
SMILES CC(CC(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-3-(Boc-amino)butyric acid
Quantità 250 mg
Beilstein 6800577
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 203.24
Percent Purity 95%