Learn More
S 3304, MedChemExpress
Codice prodotto. 16496797
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
1mg
25mg
50mg
Codice prodotto. 16496797
Marca: Medchem Express HY106992
MedChemExpress S 3304 is a novel matrix metalloproteinases (MMP) inhibitor specific for MMP-2 and MMP-9.
S 3304 is a novel matrix metalloproteinases (MMP) inhibitor specific for MMP-2 and MMP-9.
Specifica
Materiale o nome chimico S 3304
CAS 203640-27-1
Colore Brownish Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H20N2O4S2
Quantità 5 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 83.3 mg/mL (179.31 mM)
SMILES O=S(N[C@@H](C(O)=O)CC1=CNC2=C1C=CC=C2)(C3=CC=C(C#CC4=CC=C(C)C=C4)S3)=O
Molecular Weight (g/mol) 464.56
Peso formulazione 464.56
Percent Purity 98.56%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.