Learn More
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinone, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7037306
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 15472438
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H56017.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-(1H)-oxazolidinone is an intermediate of zolmitriptan (sc-220415) which acts as a novel inhibitor of the cytochrome P-450 enzyme aromatase.
Solubility
Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Notes
Store at -20°C. Incompatible with oxidizing agents. Keep container tightly closed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 152305-23-2
Formula molecolare C10H12N2O2
Molecular Weight (g/mol) 192.218
Numero MDL MFCD03411476
InChI Key WNAVSKJKDPLWBD-VIFPVBQESA-N
Sinonimo s-4-4-aminobenzyl oxazolidin-2-one, s-4-4-aminobenzyl-2-oxazolidinone, s-4-4-aminobenzyl-2 1h-oxazolidinone, s-4-4-aminobenzyl-1,3-oxazolidin-2-one, s-4-4-amino-benzyl-oxazolidine-2-one, 4s-4-4-aminophenyl methyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-4-aminophenyl methyl-, 4s, s-4-4-aminobenzyl-1,3-oxozolidin-2-one, 4s-4-4-aminophenyl methyl-2-oxazolidinone, s-4-4'-aminobenzyl-1,3-oxazolidin-2-one
PubChem CID 7099156
IUPAC Name (4S)-4-[(4-aminophenyl)methyl]-1,3-oxazolidin-2-one
SMILES C1C(NC(=O)O1)CC2=CC=C(C=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinone
Punto di fusione 107°C to 111°C
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Peso formulazione 192.22
Percent Purity 97%