Learn More
(S)-4-Amino-2-(Boc-amino)butyric acid, 97%
Codice prodotto. p-7054328
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15498958
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H62450.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 25691-37-6 | C9H18N2O4 | 218.253 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25691-37-6
Formula molecolare C9H18N2O4
Molecular Weight (g/mol) 218.253
Numero MDL MFCD00236841
InChI Key MDCPCLPRWLKUIQ-LURJTMIESA-N
Sinonimo boc-l-2,4-diaminobutyric acid, boc-dab-oh, s-4-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, s-4-amino-2-tert-butoxycarbonylamino butanoic acid, n2-boc-s-2,4-diamino-butanoic acid, s-4-amino-2-boc-amino butyric acid, 2s-4-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, n-boc-s-2,4-diamino-butanoic acid, butanoic acid, 4-amino-2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2s, s-4-amino-2-tert-butoxycarbonylamino butyric acid
PubChem CID 7019666
IUPAC Name (2S)-4-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butanoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCN)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-4-Amino-2-(Boc-amino)butyric acid
Colore White
Quantità 250 mg
Beilstein 4745487
Peso formulazione 218.25
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder