Learn More
(S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10741515 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
:
1g; Glass bottle
Codice prodotto. 10741515
Marca: Thermo Scientific Acros 389230010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol
CAS 14898-80-7
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Densità 0.8020g/mL
Punti di ebollizione 132.0°C
Punto d'infiammabilità 41°C
Eccesso enantiomerico 99.0% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C6H14O
Indice di rifrazione 1.4100 to 1.4120
Numero MDL MFCD03093078
Quantità 1g
Gravità specifica 0.802
Condizione di rotazione specifica +20° (20°C c=1,CHCl3)
Rotazione specifica + 20.00
Sinonimo s-+-4-methyl-2-pentanol, 2s-4-methylpentan-2-ol, s-+-4-methylpentan-2-ol, 4-methyl s-2-pentanol, s-4-methyl-pentan-2-ol, 2s-4-methyl-2-pentanol, s-1,3-dimethyl-1-butanol, 2-pentanol,4-methyl-, 2s, 2-pentanol, 4-methyl-, 2s, unii-8u34xjk0r0 component
InChI Key WVYWICLMDOOCFB-LURJTMIESA-N
SMILES CC(C)CC(C)O
IUPAC Name (2S)-4-methylpentan-2-ol
Molecular Weight (g/mol) 102.177
PubChem CID 6994471
Peso formulazione 102.18
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.