Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps
Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Numero stopper:
B53
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Scopri la flessibilità del sistema leader mondiale per la sicurezza dei solventi!
- Corpo in PTFE girevole a 360°, resistente ai fluidi aggressivi
- Filtro dell'aria di scarico contro i vapori nocivi
- Raccordi e olivetta per flessibile in diverse dimensioni
- Sistema flessibile
- Risparmio di tempo nella sostituzione dei contenitori dei rifiuti mentre i flessibile sono fissi
- Sicurezza di laboratorio, misure tecniche di protezione, protezione ottimale per la raccolta di rifiuti liquidi
- Efficienza dei costi
- Vasta gamma di accessori, opzionali: utilizzo a imbuto, controllo di livello per evitare il traboccamento dei contenitori.
- Ampio portafoglio di filettature adatte ai contenitori per rifiuti di diversi produttori
- Smaltimento in sicurezza dei rifiuti HPLC
- Elevate prestazioni di lavoro
- Protezione personale, evitare il contatto della pelle con solventi organici, sicurezza sul lavoro, ergonomia.
- Bottiglie e contenitori sigillati
- Creare un clima di lavoro confortevole
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tanica rifiuti |
| Materiale | PTFE |
| Numero di canali | 4 x 2.3/3.2 mm OD, 1 x 5 to 11.5 mm ID |
| Dimensioni filo | B53 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Sistemi di smaltimento HPLC |
| Tipo | Safety Waste Cap |
| Colore | White |
| Numero stopper | B53 |