Learn More
SCAT™ Safety Waste Caps
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. p-8010981 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Numero di canali:
2 x 2.3/3.2 mm OD, 1 x 5 to 11.5 mm ID
3 x 2.3/3.2 mm OD
4 x 2.3/3.2 mm OD
4 x 2.3/3.2 mm OD, 1 x 5 to 11.5 mm ID
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10272723
Marca: SCAT™ 107922
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
SCAT SafetyWasteCaps per lo raccogliere sicuro dei rifiuti HPLC. Per la massima protezione e un lavoro efficiente con i rifiuti liquidi pericolosi. Con diverse opzioni per collegare tubi e capillari di diverse dimensioni.
Scopri la flessibilità del sistema leader mondiale per la sicurezza dei solventi!
  • Corpo in PTFE girevole a 360°, resistente ai fluidi aggressivi
  • Filtro dell'aria di scarico contro i vapori nocivi
  • Raccordi e olivetta per flessibile in diverse dimensioni
  • Sistema flessibile
  • Risparmio di tempo nella sostituzione dei contenitori dei rifiuti mentre i flessibile sono fissi
  • Sicurezza di laboratorio, misure tecniche di protezione, protezione ottimale per la raccolta di rifiuti liquidi
  • Efficienza dei costi
  • Vasta gamma di accessori, opzionali: utilizzo a imbuto, controllo di livello per evitare il traboccamento dei contenitori.
  • Ampio portafoglio di filettature adatte ai contenitori per rifiuti di diversi produttori
  • Smaltimento in sicurezza dei rifiuti HPLC
  • Elevate prestazioni di lavoro
  • Protezione personale, evitare il contatto della pelle con solventi organici, sicurezza sul lavoro, ergonomia.
  • Bottiglie e contenitori sigillati
  • Creare un clima di lavoro confortevole
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Tanica rifiuti
Materiale PTFE
Numero di canali 2 x 2.3/3.2 mm OD, 1 x 5 to 11.5 mm ID
Da utilizzare con (applicazione) Sistemi di smaltimento HPLC
Tipo Safety Waste Cap
Colore Black