Learn More
S-Acetamidomethyl-L-cysteine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15438166
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
Codice prodotto. 15438166
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H63171.MD
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 28798-28-9
Formula molecolare C6H13ClN2O3S
Molecular Weight (g/mol) 228.691
Numero MDL MFCD00077080
InChI Key SZWPOAKLKGUXDD-JEDNCBNOSA-N
Sinonimo h-cys acm-oh hcl, s-acetamidomethyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys acm-oh.hcl, 2r-2-amino-3-acetamidomethyl sulfanyl propanoic acid hydrochloride, l-cysteine, s-acetylamino methyl-, monohydrochloride, h-cys acm .hcl, h-cys acm-oh hydrochloride, s-acetamidomethylcysteine hydrochloride, s-acetyl-aminomethyl-l-cysteine hydrochloride, h-cys acm-oh inverted exclamation mark currencyhcl
PubChem CID 16211002
IUPAC Name (2R)-3-(acetamidomethylsulfanyl)-2-aminopropanoic acid;hydrochloride
SMILES CC(=O)NCSCC(C(=O)O)N.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico S-Acetamidomethyl-L-cysteine hydrochloride
Punto di fusione 165°C (decomposition)
Beilstein 4015821
Quantità 250 mg
Peso formulazione 228.7
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid