Learn More
S-Adenosyl-L-methionine disulfate tosylate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16429396
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Codice prodotto. 16429396
Marca: Medchem Express HYW017770
MedChemExpress S-Adenosyl-L-methionine disulfate tosylate (Ademetionine disulfate tosylate) is the principal biological methyl donor synthesized in all mammalian cells but most abundantly in the liver.
S-Adenosyl-L-methionine disulfate tosylate (Ademetionine disulfate tosylate) is the principal biological methyl donor synthesized in all mammalian cells but most abundantly in the liver.
Specifica
Materiale o nome chimico S-Adenosyl-L-methionine disulfate tosylate
CAS 97540-22-2
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H34N6O16S4
Sinonimo Ademetionine disulfate tosylateS-Adenosyl methionine disulfate tosylateAdoMet disulfate tosylate
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (65.21 mM) ∣H2O : 33.33 mg/mL (43.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES N[C@@H](CC[S+](C[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O1)O)O)C)C(O)=O.O=S(O)([O-])=O.O=S(O)(O)=O.OS(=O)(C4=CC=C(C)C=C4)=O
Molecular Weight (g/mol) 766.8
Quantità 100 mg
Peso formulazione 766.8
Percent Purity 95.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.