Learn More
S-Adenosyl-L-methionine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16428396
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 16428396
Marca: Medchem Express HYB0617
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress S-Adenosyl-L-methionine (S-Adenosyl methionine) is produced endogenously from methionine and ATP by action of the enzyme methionine adenosyltransferase and is an important orally active methyl group donor. S-Adenosyl-L-methionine is a dietary supplement with potent antidepressant effects, and has the potential for liver disease and osteoarthritis research.
S-Adenosyl-L-methionine (S-Adenosyl methionine) is produced endogenously from methionine and ATP by action of the enzyme methionine adenosyltransferase and is an important orally active methyl group donor. S-Adenosyl-L-methionine is a dietary supplement with potent antidepressant effects, and has the potential for liver disease and osteoarthritis research.
Specifica
Materiale o nome chimico S-Adenosyl-L-methionine
CAS 29908-03-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Sinonimo S-Adenosyl methionine Ademetionine AdoMet
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (250.98 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : ≥ 43 mg/mL (107.92 mM)
SMILES O[C@H]1[C@](O[C@@H]([C@H]1O)C[S+](C)CC[C@H](N)C([O-])=O)([H])N2C3=NC=NC(N)=C3N=C2
Molecular Weight (g/mol) 398.44
Quantità 100 mg
Peso formulazione 398.44
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.