Learn More
Heidolph Instruments S-Box Package 1
Codice prodotto. p-7229024 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Colore:
Blue
Green
Orange
Violet
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17848000
Marca: Heidolph Instruments 4000500000
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The S-Box Package 1 includes additional accessories to complete an existing S-Biosystem incubation system.
  • Each S-box is a stand-alone miniature incubator.
  • Inside the S-box there is room for one standard multi-well plate, or one cell culture bottle (up to T75).
  • The complete interior (inner box) can be purchased as a sterilized exchangeable element in a sterile outer packaging.
  • Your culture is prevented from drying out by a sachet of sterilized water (Waterbag), which is enough for weeks.
  • To avoid mix-up, the front cover of the S-box is available in different colors.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Green
Compressore Orange
Intervallo di concentrazione Blue
Content And Storage Violet
Include 1 S-box, 1 Tool Kit, 4 inner boxes, 4 water bags, 4 front covers
Pressione dell'acqua di alimentazione Orange
Installazione Blue
Isolamento Violet