Learn More
Heidolph Instruments S-Box Package 2
The S-Box Package 2 includes additional accessories to complete an existing S-Biosystem incubation system.
4715.00€
Specifica
Include | 1 S-box, 1 tool kit, 8 inner boxes, 8 water bags, 4 front covers |
---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17808000
|
Heidolph Instruments
400-03000-00 |
Green |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17818000
|
Heidolph Instruments
400-03001-00 |
Orange |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17828000
|
Heidolph Instruments
400-03002-00 |
Blue |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
17838000
|
Heidolph Instruments
400-03003-00 |
Violet |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Each S-box is a stand-alone miniature incubator.
- Inside the S-box there is room for one standard multi-well plate, or one cell culture bottle (up to T75).
- The complete interior (inner box) can be purchased as a sterilized exchangeable element in a sterile outer packaging.
- Your culture is prevented from drying out by a sachet of sterilized water (Waterbag), which is enough for weeks.
- To avoid mix-up, the front cover of the S-box is available in different colors.
Specifica
1 S-box, 1 tool kit, 8 inner boxes, 8 water bags, 4 front covers |