Learn More
(S)-cis-Verbenol, 97%, sum of isomers
Codice prodotto. 10224634 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 10224634
Marca: Thermo Scientific Acros 347330050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 18881-04-4 | C10H16O | 152.24 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18881-04-4
Formula molecolare C10H16O
Molecular Weight (g/mol) 152.24
Numero MDL MFCD00065444
InChI Key WONIGEXYPVIKFS-YIZRAAEISA-N
Sinonimo s-cis-verbenol, verbenol, s-cis, unii-xr9t57f48t, cis-verbenol, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-ol, 4,6,6-trimethyl-, 1s,2s,5s, 1s-cis-verbenol, ccris 5289, ?-cis-verbenol
PubChem CID 87839
IUPAC Name (1S,2S,5S)-4,6,6-trimethylbicyclo[3.1.1]hept-3-en-2-ol
SMILES CC1=CC(C2CC1C2(C)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-cis-Verbenol
Nota nome Sum of isomers
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 62°C to 68°C
Colore Bordeaux to Brown-Red
Densità 85g/mL
Punto d'infiammabilità 87°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (sum of isomers) (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.49
Quantità 5 g
Condizione di rotazione specifica + 10.00 (20.00°C c=2,C2H5OH)
Rotazione specifica + 10
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 152.24
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder