Learn More
(S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid, 97+%
Codice prodotto. 11471660
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11471660
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H27009.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 79815-20-6 | C9H9NO2 | 163.176 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79815-20-6
Formula molecolare C9H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 163.176
Numero MDL MFCD00070578
InChI Key QNRXNRGSOJZINA-QMMMGPOBSA-N
Sinonimo s---indoline-2-carboxylic acid, s-indoline-2-carboxylic acid, 2s-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, h-idc-oh, l-indoline-2-carboxylic acid, l---indoline-2-carboxylic acid, s-2,3-dihydro-1h-indole-2-carboxylic acid, s---indolin-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylic acid, 2,3-dihydro-, 2s
PubChem CID 2733920
IUPAC Name (2S)-2,3-dihydro-1H-indole-2-carboxylic acid
SMILES C1C(NC2=CC=CC=C21)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(-)-Indoline-2-carboxylic acid
Punto di fusione ∽177°C (decomposition)
Quantità 1 g
Optical Rotation −115° (c=1 in 1N HCl)
Peso formulazione 163.18
Percent Purity ≥97%