Learn More
(S)-(+)-Mandelic acid, 99+%
Codice prodotto. 10386810 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10386810 25 g Plastic bottle 25g
10396810 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10386810 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 125300250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 17199-29-0 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17199-29-0
Formula molecolare C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.149
Numero MDL MFCD00004495
InChI Key IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N
Sinonimo s-+-mandelic acid, s-mandelic acid, s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, l-mandelic acid, l-+-mandelic acid, 2s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, mandelic acid, s, unii-l0umw58g3t, l +-mandelic acid
PubChem CID 439616
ChEBI CHEBI:32800
IUPAC Name (2S)-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-Mandelic acid
Nota nome 99+%
Punto di fusione 130°C to 135°C
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Colore Beige-Brown to White
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare C6H5CH(OH)CO2H
Beilstein 10, 192
Peso formulazione 152.15
Percent Purity ≥99.0% (Acid)
Quantità 25 g
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lead(II) acetate trihydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.