Learn More
(S)-(+)-Mandelic acid, 99+%
Codice prodotto. 11497337
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11497337 25 g 25g
11487337 5 g 5g
11407347 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11497337 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15061.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 17199-29-0 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
(S)-(+)-Mandelic acid is a versatile reagent used in the resolution of racemates and the preparation of amides, Pharmaceutical Intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(S)-(+)-Mandelic acid is a versatile reagent used in the resolution of racemates and the preparation of amides, Pharmaceutical Intermediates.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Light Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 17199-29-0
Formula molecolare C8H8O3
Molecular Weight (g/mol) 152.149
Numero MDL MFCD00004495
InChI Key IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N
Sinonimo s-+-mandelic acid, s-mandelic acid, s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, l-mandelic acid, l-+-mandelic acid, 2s-2-hydroxy-2-phenylacetic acid, mandelic acid, s, unii-l0umw58g3t, l +-mandelic acid
PubChem CID 439616
ChEBI CHEBI:32800
IUPAC Name (2S)-2-hydroxy-2-phenylacetic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-Mandelic acid
Punto di fusione 131°C to 135°C
Quantità 25 g
Optical Rotation +155° (c=5 in Water)
Sensibilità Light sensitive
Beilstein 2208678
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 152.15
Percent Purity ≥99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-(+)-Mandelic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: L-(+)-Mandelic acid