Learn More
(S)-N-BOC-Allylglycine, 95%
Codice prodotto. p-3776595 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
500mg
5g
Codice prodotto. 10176663
Marca: Thermo Scientific Acros 390105000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 90600-20-7 | C10H17NO4 | 215.249 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 90600-20-7
Formula molecolare C10H17NO4
Molecular Weight (g/mol) 215.249
Numero MDL MFCD01320851
InChI Key BUPDPLXLAKNJMI-ZETCQYMHSA-N
Sinonimo s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, s-n-boc-allylglycine, boc-l-allylglycine, boc-alpha-allyl-l-gly, 4-pentenoic acid, 2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2s, s-2-tert-butoxycarbonylamino pent-4-enoic acid, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino pent-4-enoic acid, boc-l-alpha-allyl-gly, boc--allyl-l-gly, rarechem bk pt 0250
PubChem CID 2734487
IUPAC Name (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pent-4-enoic acid
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC=C)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-N-BOC-Allylglycine
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Glass Bottle
Rotazione specifica + 10.50
Condizione di rotazione specifica +10.50° (20°C c=1,methanol)
Quantità 500 mg
Peso formulazione 215.25
Percent Purity 95%
Forma fisica Viscous Liquid