Learn More
(S)-N-BOC-Propargylglycine, 95%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
500 mg
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
500mg
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (S)-N-BOC-Propargylglycine |
| Nota nome | 95%, (98% e.e.) |
| CAS min. % | 94.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 85.5°C |
| Colore | White to Yellow |
| Eccesso enantiomerico | 97.5% min. (GC) |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- (S)-N-BOC-Propargylglycine
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H332-Nocivo se inalato.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .