Learn More
(S)-(+)-N-Methyl-1-[(R)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15497525
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 15497525
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H25816.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-(+)-N-Methyl-1-[(R)-2-(diphenylphosphino)ferrocenyl]ethylamine
CAS 406681-25-2
Punto di fusione 114°C to 116°C
Formula molecolare C25H26FeNP
Numero MDL MFCD09953458
Quantità 1 g
Sinonimo n-methyl-s-1-ferrocenyl-r-2-diphenylphosphino ethylamine
InChI Key NHBYRJAGLFUKCO-OLQNTQOENA-N
Optical Rotation +315° (c=0.75 in Ethanol)
SMILES [Fe].c1cccc1.CN[C@@H](C)c1cccc1P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name cyclopentane;(1R)-1-cyclopentyl-2-diphenylphosphanyl-N-methylethanamine;iron
Molecular Weight (g/mol) 427.31
PubChem CID 90472614
Peso formulazione 427.31