Learn More
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG3-NH2
Codice prodotto. 16464906
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 16464906
Marca: MedChemExpress HY103602A
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG3-NH2 is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the (S,R,S)-AHPC based VHL ligand and 3-unit PEG linker used in PROTAC technology.
Specifica
Peso molecolare 619.77 g/mol
CAS 2010159-56-3
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Shipping Condition Room temperature
Quantità 100 mg
Sinonimo VH032-PEG3-NH2 ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 1 ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 5 Free Base
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.