Learn More
MedChemExpress (S,R,S)-AHPC-PEG3-NH2
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Specifica
Specifica
| Peso molecolare | 619.77 g/mol |
| CAS | 2010159-56-3 |
| Content And Storage | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | VH032-PEG3-NH2 ∣ VHL Ligand-Linker Conjugates 1 ∣ E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 5 Free Base |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.