missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(S)-Tedizolid, MedChemExpress

Codice prodotto. 16418807
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16418807

Marca: Medchem Express HY14855A5mg

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress (S)-Tedizolid is the S-enantiomer of Tedizolid. Tedizolid is a novel oxazolidinone with activity against Gram-positive pathogens. (S)-Tedizolid is the less active isomer.

(S)-Tedizolid is the S-enantiomer of Tedizolid. Tedizolid is a novel oxazolidinone with activity against Gram-positive pathogens. (S)-Tedizolid is the less active isomer.

Specifica

Materiale o nome chimico (S)-Tedizolid
CAS 1431699-67-0
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H15FN6O3
Quantità 5 mg
Sinonimo (S)-TR 700 (S)-DA 7157
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (270.02 mM)
SMILES O=C1O[C@H](CO)CN1C2=CC=C(C3=CC=C(C4=NN(C)N=N4)N=C3)C(F)=C2
Molecular Weight (g/mol) 370.34
Peso formulazione 370.34
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato