Learn More
(S)-Tedizolid, MedChemExpress
Codice prodotto. 16492337
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16492337
Marca: Medchem Express HY14855A
MedChemExpress (S)-Tedizolid is the S-enantiomer of Tedizolid. Tedizolid is a novel oxazolidinone with activity against Gram-positive pathogens. (S)-Tedizolid is the less active isomer.
(S)-Tedizolid is the S-enantiomer of Tedizolid. Tedizolid is a novel oxazolidinone with activity against Gram-positive pathogens. (S)-Tedizolid is the less active isomer.
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-Tedizolid
CAS 1431699-67-0
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H15FN6O3
Quantità 50 mg
Sinonimo (S)-TR 700 (S)-DA 7157
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (270.02 mM)
SMILES O=C1O[C@H](CO)CN1C2=CC=C(C3=CC=C(C4=NN(C)N=N4)N=C3)C(F)=C2
Molecular Weight (g/mol) 370.34
Peso formulazione 370.34
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.