Learn More
(S)-Timolol Maleate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16477266
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
Codice prodotto. 16477266
Marca: Medchem Express HY17380
MedChemExpress (S)-Timolol Maleate (L-714,465 Maleate) is a non-cardioselective hydrophilic β-adrenoceptor blocker. (S)-Timolol Maleate is widely used as standard medication for intraocular pressure (glaucoma) by preventing the production of aqueous humor. (S)-Timolol Maleate can be used for hypertension, angina pectoris and myocardial infarction.
(S)-Timolol Maleate (L-714,465 Maleate) is a non-cardioselective hydrophilic β-adrenoceptor blocker. (S)-Timolol Maleate is widely used as standard medication for intraocular pressure (glaucoma) by preventing the production of aqueous humor. (S)-Timolol Maleate can be used for hypertension, angina pectoris and myocardial infarction.
Specifica
Materiale o nome chimico (S)-Timolol Maleate
CAS 26921-17-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H28N4O7S
Quantità 100 mg
Sinonimo L-714,465 Maleate MK 950
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (231.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (115.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H](COC1=NSN=C1N2CCOCC2)CNC(C)(C)C.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Molecular Weight (g/mol) 432.49
Peso formulazione 432.49
Percent Purity 99.85%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.