Learn More
S0859, MedChemExpress
Codice prodotto. p-200098943
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
5mg
Codice prodotto. 16486598
Marca: Medchem Express HY15529
MedChemExpress S0859 is a selective, high-affinity generic Na+/HCO3- transporter (NBC) inhibitor. S0859 reversibly inhibits NBC-mediated intracellular pH (pHi) recovery (Ki=1.7 μM, full inhibition at approximately 30 μM).
S0859 is a selective, high-affinity generic Na+/HCO3- transporter (NBC) inhibitor. S0859 reversibly inhibits NBC-mediated intracellular pH (pHi) recovery (Ki=1.7 μM, full inhibition at approximately 30 μM).
Specifica
Materiale o nome chimico S0859
CAS 1019331-10-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C29H24ClN3O3S
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (188.67 mM)
SMILES O=C(N(CC1=CC=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(NC#N)=O)C=C1)CC3=CC=C(C)C=C3)C4=CC=CC=C4Cl
Molecular Weight (g/mol) 530.04
Peso formulazione 530.04
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.