Learn More
Thermo Scientific™ S1 Pipet Filler Accessories
Descrizione
™
Complete your S1 Pipet Filler with these accessories and prolong its use.
- Wall-mounted holder and table stand offer compact storage between applications. Recharge the pipet filler in both stands by plugging in the charger. Store pipet filler when working in laminar flow cabinets to save space.
- Wing stand allows user to set the pipet filler down without removing or emptying the serological pipet.
- Easy to change filter prevents aerosol or liquid cross contamination of the pipet together with autoclavable silicone adapter.
- 1mL Pipet Support ensures that 1 mL pipets will hold as securely as larger sizes.
Note:
Wing stand not available for use or sale within the United States or for importation into the United States.
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | S1 Pipette Filler |
| Tipo | Wall Mount Stand |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Single Pipet Filler |
Periodo di garanzia limitata: Soggetti a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di massimo (90) novanta giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso in ricerca interna: Eventuali limitazioni per l'acquirente all'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine web associate alla presente dichiarazione.