Learn More
S1P1 agonist III, MedChemExpress
Codice prodotto. 16411577
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
Codice prodotto. 16411577
Marca: Medchem Express HY12835
MedChemExpress S1P1 Agonist III is a potent and orally active S1P1 agonist with EC50 of 18 nM; no activity on S1P3.
S1P1 Agonist III is a potent and orally active S1P1 agonist with EC50 of 18 nM
Specifica
Materiale o nome chimico S1P1 agonist III
CAS 1324003-64-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H16F3N3O3
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 62.5 mg/mL (150.47 mM; Need ultrasonic)
SMILES COC1=CC=NC=C1C(NC(NC2=CC(C(F)(F)F)=C(C3=CC=CC=C3)C=C2)=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 415.37
Peso formulazione 415.37
Percent Purity 97.14%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.