missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tygon S3™ B-44-4X Food and Beverage Tubing

Codice prodotto. 30054006 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1 in.
1/2 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
5/8 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1 in.
1-1/4 in.
1/2 in.
1/4 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/16 in.
7/16 in.
7/8 in.
9/16 in.
Dimensione della confezione:
15m
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 30054006

Marca: Tygon 5010681

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Smooth, nonporous bore inhibits particle entrapment

Sanitary fluid path minimizes potential for bacterial growth. Lightweight, flexible, and easy to handle. Withstands harsh alkaline cleaners and sanitizers. Phthalate and BPA free. FDA and 3A compliant. Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection

Specifica

Certificazione/Conformità 1935/2004;3 A;EU Food 10/2011;FDA;Non-Phthalate;NSF-51;NSF-61
Diametro (sistema imperiale) interno 5/16 in.
Materiale Tygon S3 B-44-4X
Diametro (sistema imperiale) esterno 7/16 in.
Overall Length (Metric) 50 ft.
Colore Clear

Warning: This product is not approved or intended for, and should not be used for, medical, clinical, surgical or other patient-oriented applications.

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato