Learn More
Tygon S3™ E-3603 Vacuum Tubing
Codice prodotto. 30054222 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale) interno:
1 in.
1/2 in.
1/4 in.
3/16 in.
3/4 in.
3/8 in.
5/8 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno:
1-1/2 in.
1-1/8 in.
1-3/8 in.
2 in.
5/8 in.
7/8 in.
9/16 in.
Dimensione della confezione:
15m
Codice prodotto. 30054222
Marca: Tygon 5011367
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Formulated to resist flex-fatigue and abrasion
Bio-based formulation reduces environmental impact. Lot-to-lot consistency for reproducible results. Easily slips over fittings and grips securely. Contains no BPA or phthalates. Meets all USP Class VI and FDA food contact criteria. . Ideal for general-purpose, laboratory, and single-use applications. Free technical application support available to assist with tubing selection
Specifica
Certificazione/Conformità USP;FDA
Diametro (sistema imperiale) interno 3/8 in.
Materiale Tygon S3 E-3603
Diametro (sistema imperiale) esterno 7/8 in.